Glutaraldehyd ∼50% ∼5.6 mol/L in water
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Glutaral
G0068-25ML G0068-500ML
TCIAG0068-25MLEA 132 DKK
TCIAG0068-25ML TCIAG0068-500ML
Glutaraldehyd ∼50% ∼5.6 mol/L in water
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molekylvægt: 100.12 g/mol
Kogepunkt: 188
Smeltepunkt: -10
Massefylde: 1.014
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN nummer: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,04472
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=319c6f1d87cbbe3515edacd7047ed2492c554d90&vid=954ae2e5dd5c47b868a670c765c06816082bcbbd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Oxime Formation) 48.0 to 52.0 w/w%
pH 3.0 to 6.0 (25 deg-C)
Acid Value max. 3.0