2-Butyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Butyn-1-ol, But-2-yn-1-ol, 1-Hydroxy-2-butyne
B0712-25ML B0712-5ML
TCIAB0712-25MLEA 920 DKK
TCIAB0712-25ML TCIAB0712-5ML
2-Butyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
2-Butyn-1-ol
Formel: C₄H₆O
Kogepunkt: 145°C
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 0,9483 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 55°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002914
CAS-nummer: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=160ea8a895cb1772d01dca25a9ee80d1cd0793fb&vid=160ea8a895cb1772d01dca25a9ee80d1cd0793fb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %