1-Ethynylcyclohexanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
E0297-25G E0297-500G
TCIAE0297-25GEA 148 DKK
TCIAE0297-25G TCIAE0297-500G
1-Ethynylcyclohexanol ≥98.0% (by GC)
1-Ethynylcyclohexanol
Formel: C₈H₁₂O
Kogepunkt: 174°C
Smeltepunkt: 30…32 °C
Massefylde: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003858
CAS-nummer: 78-27-3
EINECS: 201-100-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ef7999a35625f459bdd1ef64cd2bc51dbd1d050&vid=6ef7999a35625f459bdd1ef64cd2bc51dbd1d050&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency