Bis(2-ethylhexyl) amin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dioctylamine, Di(2-ethylhexyl)amine, Bis(2-ethylhexyl)amine
D0510-25ML D0510-500ML
TCIAD0510-25MLEA 132 DKK
TCIAD0510-25ML TCIAD0510-500ML
Bis(2-ethylhexyl) amin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Bis(2-ethylhexyl) amin
Formel: C₁₆H₃₅N
Molekylvægt: 241.46 g/mol
Kogepunkt: 281.1
Flammepunkt: 121°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009489
CAS-nummer: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
UN nummer: 2922
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24eb1ed4617a26fbb4a59f143c4b8b6df933cd38&vid=24eb1ed4617a26fbb4a59f143c4b8b6df933cd38&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %