Perfluor-tert-butanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
N0692-1G
N0692-5G
N0692-25G
TCIAN0692-1GEA
173
DKK
TCIAN0692-1G
TCIAN0692-5G
TCIAN0692-25G
Perfluor-tert-butanol ≥98.0% (by GC)
Perfluor-tert-butanol
Formel:
C₄HF₉O Kogepunkt: 84 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –17 °C Massefylde: 1,693 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00042092 CAS-nummer: 2378-02-1 EINECS: 219-157-3 ADR: 6.1,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |