Di-tert-butyl pyrocarbonat ≥95.0% (by titrimetric analysis) BOC-reagent for amino acid
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
D1547-100G
D1547-25G
D1547-500G
TCIAD1547-100GEA
509
DKK
TCIAD1547-100G
TCIAD1547-25G
TCIAD1547-500G
Di-tert-butyl pyrocarbonat ≥95.0% (by titrimetric analysis) BOC-reagent for amino acid
Di-tert-butyl pyrocarbonat
Formel:
C₁₀H₁₈O₅ Kogepunkt: 235 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 20…23 °C Massefylde: 1,02 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 47°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008805 CAS-nummer: 24424-99-5 EINECS: 246-240-1 UN nummer: 2930 ADR: 6.1,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (Morpholine Method) | min. 95.0 % |