1-Hydroxy-9,10-anthraquinone 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Hydroxyanthraquinone
H0354-25G H0354-5G
TCIAH0354-25GEA 977 DKK
TCIAH0354-25G TCIAH0354-5G
1-Hydroxy-9,10-anthraquinone 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
1-Hydroxy-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₈O₃
Molekylvægt: 224.2115 g/mol
MDL Number: MFCD00058946
CAS-nummer: 129-43-1
EINECS: 204-946-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7efd9bde1b8ac776f6153c8186962eb6710cb4d&vid=a7efd9bde1b8ac776f6153c8186962eb6710cb4d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C