2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2,6-Dibromoanthracene-9,10-dione
D3182-1G
D3182-5G
TCIAD3182-1GEA
304
DKK
TCIAD3182-1G
TCIAD3182-5G
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Formel:
C₁₄H₆Br₂O₂ Molekylvægt: 366.0042 g/mol Smeltepunkt: 290°C |
MDL Number:
MFCD08276344 CAS-nummer: 633-70-5 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |