1-Bromo-9,10-anthraquinone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Bromoanthracene-9,10-dione
B2688-1G B2688-5G
TCIAB2688-1GEA 985 DKK
TCIAB2688-1G TCIAB2688-5G
1-Bromo-9,10-anthraquinone ≥95.0% (by GC)
1-Bromo-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₇BrO₂
Molekylvægt: 287.108 g/mol
MDL Number: MFCD00451689
CAS-nummer: 632-83-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef64cbd59009e9f900ba86e1c0df85ad12380051&vid=ef64cbd59009e9f900ba86e1c0df85ad12380051&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C