Gadolinium nitride ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
46709.03
46709.06
46709.03EA
543
DKK
46709.03
46709.06
Gadolinium nitride ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Gadolinium nitride
Formel:
GdN Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00049943 CAS-nummer: 25764-15-2 EINECS: 247-250-9 |