Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25077.14 B25077.22
B25077.14EA 580 DKK
B25077.14 B25077.22
Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Methyl-3,5-dibromosalicylate
Purity: 98% CAS No.: 21702-79-4 Molecular Formula: C8H6Br2O3 Formula Weight: 309.94 Melting Point: 150-152° MDL No.: MFCD00017534
Formel: C₈H₆Br₂O₃
Smeltepunkt: 150…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017534
CAS-nummer: 21702-79-4