1-Bromo-2-cyclohexylbenzene ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L18059.14 L18059.06 L18059.03
L18059.14EA 7080 DKK
L18059.14 L18059.06 L18059.03
1-Bromo-2-cyclohexylbenzene ≥97%
1-Bromo-2-cyclohexylbenzene
Purity: 97% CAS No.: 59734-92-8 Molecular Formula: C12H15Br Formula Weight: 239.16 Refractive Index: 1.5605 Boiling Point: 79-83°/0.01mm MDL No.: MFCD02093987
Formel: C₁₂H₁₅Br
Molekylvægt: 239.16 g/mol
Kogepunkt: 79…83 °C (0.01 mmHg)
Massefylde: 1.295
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093987
CAS-nummer: 59734-92-8