Benzyl chloromethyl ether ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: ((Chloromethoxy)methyl)benzene
B1207.0500 B1207-25G B1207-500G B1207-100G
TCIAB1207.0500EA 0 DKK
TCIAB1207.0500 TCIAB1207-25G TCIAB1207-500G TCIAB1207-100G
Benzyl chloromethyl ether ≥90.0% (by GC)
Benzyl chloromethyl ether
Formel: C₈H₉ClO
Kogepunkt: 56°C
Flammepunkt: 91°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000886
CAS-nummer: 3587-60-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af713ec31cef7461211511f5e2c0b83ff92f3355&vid=af713ec31cef7461211511f5e2c0b83ff92f3355&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %