2-Bromo-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B3712-1G B3712-5G
TCIAB3712-1GEA 279 DKK
TCIAB3712-1G TCIAB3712-5G
2-Bromo-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₆BrNO₂
Kogepunkt: 136°C
MDL Number: MFCD00134555
CAS-nummer: 41085-43-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e44f8e91a94bd26e1084614ad33be5f9967893&vid=a0e44f8e91a94bd26e1084614ad33be5f9967893&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C