1-Bromo-3-hexylbenzene ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26063.14 H26063.06
H26063.14EA 3040 DKK
H26063.14 H26063.06
1-Bromo-3-hexylbenzene ≥97%
1-Bromo-3-hexylbenzene
Purity: 97+% CAS No.: 38409-59-5 Molecular Formula: C12H17Br Formula Weight: 241.17 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5220 Boiling Point: 90-98°/5mm MDL No.: MFCD09909567
Formel: C₁₂H₁₇Br
Molekylvægt: 241.17 g/mol
Kogepunkt: 90…98 °C (5 mmHg)
Massefylde: 1.179
Flammepunkt: >120 °C (248 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909567
CAS-nummer: 38409-59-5