3-Bromo-4-heptanone ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H32094.03
H32094.09
H32094.03EA
715
DKK
H32094.03
H32094.09
3-Bromo-4-heptanone ≥98%
3-Bromo-4-heptanone
Purity: 98%
CAS No.: 42330-10-9
Molecular Formula: C7H13BrO
Formula Weight: 193.08
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 39°/1mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD09757526
Formel:
C₇H₁₃BrO Molekylvægt: 193.08 g/mol Kogepunkt: 39 °C (1 mmHg) Massefylde: 1.248 Flammepunkt: 75 °C (167 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09757526 CAS-nummer: 42330-10-9 UN nummer: 3265 ADR: 8 II |