Rhodium, black ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
12353.02 12353.04
12353.02EA 15900 DKK
12353.02 12353.04
Rhodium, black ≥99.9% (metals basis)
Rhodium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: Black powder Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formel: Rh
Molekylvægt: 102.9 g/mol
Smeltepunkt: 1960
Massefylde: 12.41
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011201
CAS-nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08353