4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E0718-25G
E0718-5G
TCIAE0718-25GEA
1010
DKK
TCIAE0718-25G
TCIAE0718-5G
4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole ≥98.0% (by GC)
4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole
Formel:
C₇H₁₁NS Kogepunkt: 185°C Flammepunkt: 74°C |
MDL Number:
MFCD00053125 CAS-nummer: 873-64-3 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |