4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
H32680.MD
H32680.03
H32680.MDEA
713
DKK
H32680.MD
H32680.03
4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 199287-52-0
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD08458005
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Molekylvægt: 158.11 g/mol Smeltepunkt: 68…72 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08458005 CAS-nummer: 199287-52-0 |