Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
264340050 264340250
ACRO264340050EA 165 DKK
ACRO264340050 ACRO264340250
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Formel: C₆H₁₂O₄
Molekylvægt: 148.16 g/mol
Kogepunkt: 166 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1.06 g/cm³
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010650
CAS-nummer: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %