2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D3680-1G D3680-5G
TCIAD3680-1GEA 140 DKK
TCIAD3680-1G TCIAD3680-5G
2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0% (by GC)
2,5-Dichloro-3-methylthiophene
Formel: C₅H₄Cl₂S
Kogepunkt: 185°C
Flammepunkt: 77°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00022490
CAS-nummer: 17249-90-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff6fd7fd43f696c21cbab49aac0b1cd053327d69&vid=ff6fd7fd43f696c21cbab49aac0b1cd053327d69&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %