Tetrabutylammoniumhydroxid 10% in methanol for non-aqueous titration
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T0041-25ML T0041-500ML
TCIAT0041-25MLEA 353 DKK
TCIAT0041-25ML TCIAT0041-500ML
Tetrabutylammoniumhydroxid 10% in methanol for non-aqueous titration
Tetrabutylammonium hydroxide
Formel: C₁₆H₃₇NO
Molekylvægt: 259.48 g/mol
Smeltepunkt: 29.85
Massefylde: 0.968
Flammepunkt: 11°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009425
CAS-nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a8a366cd558343310ccc4553af90f86880a9479&vid=4e2d14dd3d544cfe288fcae52614141ca99e6732&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Water max. 2.0 %