6-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Fluoro-6-methylaniline
F0817-5G
F0817-1G
TCIAF0817-5GEA
1300
DKK
TCIAF0817-5G
TCIAF0817-1G
6-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
6-Fluoro-o-toluidine
Formel:
C₇H₈FN Molekylvægt: 125.1435 g/mol Kogepunkt: 89°C Flammepunkt: 77°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD06658252 CAS-nummer: 443-89-0 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |