Ethyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M1001-10G M1001-25G
TCIAM1001-10GEA 279 DKK
TCIAM1001-10G TCIAM1001-25G
Ethyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (by GC)
Ethyl-3-methoxypropionate
Formel: C₆H₁₂O₃
Kogepunkt: 158°C
MDL Number: MFCD00143172
CAS-nummer: 10606-42-5
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=609311ee7e93d4e3dad01fdfd06e104232e9713e&vid=609311ee7e93d4e3dad01fdfd06e104232e9713e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %