Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24024.AK B24024.AU
B24024.AKEA 341 DKK
B24024.AK B24024.AU
Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99%
Ethyl-3-ethoxypropionate
Purity: 99+% CAS No.: 763-69-9 Molecular Formula: C7H14O3 Formula Weight: 146.19 Flash Point: 59°(142°F) Refractive Index: 1.4065 Odour: Ester-like Melting Point: -100° Boiling Point: 169-171° UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00051356
Formel: C₇H₁₄O₃
Kogepunkt: 169…171 °C
Smeltepunkt: –100 °C
Massefylde: 0,949
Flammepunkt: 59 °C (142 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051356
CAS-nummer: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN nummer: 3272
ADR: 3,III