3-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
M2270-25G
M2270-5G
TCIAM2270-25GEA
1890
DKK
TCIAM2270-25G
TCIAM2270-5G
3-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Methylsalicylaldehyde
Formel:
C₈H₈O₂ Molekylvægt: 136.1479 g/mol Kogepunkt: 209°C Smeltepunkt: 17°C Flammepunkt: 87°C |
MDL Number:
MFCD00040798 CAS-nummer: 824-42-0 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |