Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15219.06 A15219.14
A15219.06EA 654 DKK
A15219.06 A15219.14
Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Thiophene-2-carboxamide
Purity: 99% CAS No.: 5813-89-8 Molecular Formula: C5H5NOS Formula Weight: 127.17 Melting Point: 178-183° Beilstein Reference: 110153
Formel: C₅H₅NOS
Smeltepunkt: 178…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010425
CAS-nummer: 5813-89-8