6-Methylnicotinamide ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Methylpyridine-3-carboxamide
A16039.03 A16039.06
A16039.03EA 823 DKK
A16039.03 A16039.06
6-Methylnicotinamide ≥98%
6-Methylnicotinamide
Purity: 98% CAS No.: 6960-22-1 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 Melting Point: 195-199° Beilstein Reference: 112050
Formel: C₇H₈N₂O
Molekylvægt: 136.15 g/mol
Smeltepunkt: 195…199 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006342
CAS-nummer: 6960-22-1