5-Cyclohexyl-o-anisidine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C3656-10MG C3656-50MG
TCIAC3656-10MGEA 673 DKK
TCIAC3656-10MG TCIAC3656-50MG
5-Cyclohexyl-o-anisidine ≥98.0% (by HPLC)
5-Cyclohexyl-o-anisidine
Formel: C₁₃H₁₉NO
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00270102
CAS-nummer: 206559-52-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C