3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzohydrazide
A13492.03 A13492.06 A13492.14
A13492.03EA 394 DKK
A13492.03 A13492.06 A13492.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Purity: 97% CAS No.: 26107-82-4 Molecular Formula: C9H6F6N2O Formula Weight: 272.15 Melting Point: 132-134° Beilstein Reference: 2596448
Formel: C₉H₆F₆N₂O
Molekylvægt: 272.15 g/mol
Smeltepunkt: 132…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051848
CAS-nummer: 26107-82-4
EINECS: 247-462-1