4,4'-Anisoin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanone, Anisoin
B21559.14 B21559.36
B21559.14EA 407 DKK
B21559.14 B21559.36
4,4'-Anisoin ≥97%
4,4'-Anisoin
Purity: 97% CAS No.: 119-52-8 Molecular Formula: C16H16O4 Formula Weight: 272.30 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 3211892
Formel: C₁₆H₁₆O₄
Molekylvægt: 272.30 g/mol
Smeltepunkt: 110…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008411
CAS-nummer: 119-52-8
EINECS: 204-330-8