4,4'-Anisoin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanone, Anisoin
104841000 104840250
ACRO104841000EA 991 DKK
ACRO104841000 ACRO104840250
4,4'-Anisoin 95%
4,4'-Anisoin
Formel: C₁₆H₁₆O₄
Molekylvægt: 272.30 g/mol
Smeltepunkt: 109…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008411
CAS-nummer: 119-52-8
EINECS: 204-330-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 115 °C
HPLC ≥94.0 %