4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32158.MD H32158.03
H32158.MDEA 957 DKK
H32158.MD H32158.03
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 320-42-3 Molecular Formula: C8H4F3NO Formula Weight: 187.12 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD06797340
Formel: C₈H₄F₃NO
Molekylvægt: 187.12 g/mol
Smeltepunkt: 120…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797340
CAS-nummer: 320-42-3