Tolbutamide, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
N-(Butylcarbamoyl)-4-methylbenzenesulphonamide
T0891-100G
T0891-25G
T0891-100GEA
730
DKK
T0891-100G
T0891-25G
Tolbutamide, Supelco®
Tolbutamide
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O₃S Molekylvægt: 270.35 g/mol |
MDL Number:
MFCD00027169 CAS-nummer: 64-77-7 EINECS: 200-594-3 |