Pterostilbene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)phenol, 4-[(E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
P1924-1G P1924-100MG
TCIAP1924-1GEA 4810 DKK
TCIAP1924-1G TCIAP1924-100MG
Pterostilbene ≥98.0% (by HPLC)
Pterostilbene
Formel: C₁₆H₁₆O₃
Molekylvægt: 256.2964 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00238710
CAS-nummer: 537-42-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=189a64bef8a48fcf3b288882994e128ba4448413&vid=189a64bef8a48fcf3b288882994e128ba4448413&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%