4,4'-Diiodo-trans-stilbene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
D3094-1G
D3094-5G
TCIAD3094-1GEA
755
DKK
TCIAD3094-1G
TCIAD3094-5G
4,4'-Diiodo-trans-stilbene ≥97.0% (by GC)
4,4'-Diiodo-trans-stilbene
Formel:
C₁₄H₁₀I₂ |
CAS-nummer:
201861-91-8 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |