Lithium 3,5-diiodosalicylate, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D3635-25G
D3635-5G
D3635-25GEA
3400
DKK
D3635-25G
D3635-5G
Lithium 3,5-diiodosalicylate, Supelco®
Lithium 3,5-diiodosalicylate
Formel:
C₇H₃I₂LiO₃ |
MDL Number:
MFCD00002443 CAS-nummer: 653-14-5 EINECS: 211-496-5 |