Methyl-3-aminosalicylate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate
H33035.03 H33035.06
H33035.03EA 1200 DKK
H33035.03 H33035.06
Methyl-3-aminosalicylate 97%
Methyl-3-aminosalicylate
Formel: C₈H₉NO₃
Molekylvægt: 167.17 g/mol
Smeltepunkt: 79…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09842614
CAS-nummer: 35748-34-6