4-Phenoxybenzonitrile 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B25364.04
B25364.09
B25364.04EA
339
DKK
B25364.04
B25364.09
4-Phenoxybenzonitrile 96%
4-Phenoxybenzonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 3096-81-9
Molecular Formula: C13H9NO
Formula Weight: 195.22
Flash Point:
Formel:
C₁₃H₉NO Molekylvægt: 195.22 g/mol Smeltepunkt: 46…48 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017346 CAS-nummer: 3096-81-9 UN nummer: 3439 ADR: 6.1 III |