Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
13059-250
13059-500
13059-1
13059-5
CAYM13059-250EA
300
DKK
CAYM13059-250
CAYM13059-500
CAYM13059-1
CAYM13059-5
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂S Molekylvægt: 186.22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00123414 CAS-nummer: 7210-76-6 |