1,2-Epoxycyclopentane 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
348520250 348521000
ACRO348520250EA 1730 DKK
ACRO348520250 ACRO348521000
1,2-Epoxycyclopentane 98%
1,2-Epoxycyclopentane
Formel: C₅H₈O
Kogepunkt: 102 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,964 g/cm³
Flammepunkt: 10 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005161
CAS-nummer: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %