L-Glutamic acid 5-benzyl ester 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: γ-Benzyl-L-Glutamate, 5-Benzyl L-Glutamate, gamma-Benzyl L-glutamate, H-Glu(OBzl)-OH
225670050 225670010 225670250
ACRO225670050EA 591 DKK
ACRO225670050 ACRO225670010 ACRO225670250
L-Glutamic acid 5-benzyl ester 99%
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Formel: C₁₂H₁₅NO₄
Molekylvægt: 237.3 g/mol
Smeltepunkt: 162…167 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002633
CAS-nummer: 1676-73-9
EINECS: 216-826-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +26° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl)