2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A2321-25G
A2321-5G
TCIAA2321-25GEA
2320
DKK
TCIAA2321-25G
TCIAA2321-5G
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole ≥98.0% (by GC)
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole
Formel:
C₁₇H₂₁BrO |
MDL Number:
MFCD03855308 CAS-nummer: 104224-63-7 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 142.0 to 146.0 deg-C |