1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L18704.14 L18704.06
L18704.14EA 1280 DKK
L18704.14 L18704.06
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Purity: 97% CAS No.: 63074-07-7 Molecular Formula: C9H16N2O2 Formula Weight: 184.24 Boiling Point: 120-125°/0.2mm Beilstein Reference: 880578
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
Kogepunkt: 120…125 °C (0,2 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190247
CAS-nummer: 63074-07-7