2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L09678.03
L09678.06
L09678.03EA
728
DKK
L09678.03
L09678.06
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Purity: 98%
CAS No.: 767-64-6
Molecular Formula: C6H5N3S
Formula Weight: 151.19
Melting Point: 67-69°
Beilstein Reference: 3551
Formel:
C₆H₅N₃S Smeltepunkt: 67…69 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005810 CAS-nummer: 767-64-6 EINECS: 212-186-2 |