Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
41359.02 41359.04 41359.09
41359.02EA 906 DKK
41359.02 41359.04 41359.09
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II)
Formel: C₂₂H₃₈CoO₄
Smeltepunkt: 143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233616
CAS-nummer: 13986-53-3