Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cu(TMHD)2, Copper(II)bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate), Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II)
41279.03 41279.06
41279.03EA 1030 DKK
41279.03 41279.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II)
Purity: 99.9% CAS No.: 14040-05-2 Molecular Formula: C22H38CuO4 Formula Weight: 430.05 Physical Form: Powder Melting Point: 198° Boiling Point: 100°/0.1mm subl. MDL No.: MFCD00058920
Formel: C₂₂H₃₈CuO₄
Molekylvægt: 430.08 g/mol
Kogepunkt: 100 °C (0.1 mmHg) (subl.)
Smeltepunkt: 198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00058920
CAS-nummer: 14040-05-2