Kaliumiodid 10% aqueous solution

Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: Dipotassium diiodide, Kali iodide

VWRS95049.5000EA 0 DKK
VWRS95049.5000
Kaliumiodid 10% aqueous solution
Potassium iodide
Formel: Kl
Molekylvægt: 166 g/mol
Kogepunkt: 1330
Smeltepunkt: 686
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR