Magnetomrører, atexMIXdrive
Leverandør: 2MAG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
49001 49001_UK 49001_CH 99300 99200
442-0820EA 14730 DKK
442-0820 TMAG49001_UK TMAG49001_CH 442-0846 TMAG99200
Magnetomrører, atexMIXdrive
Omrørere Magnetomrørere
Ultra-flad, eksplosionssikker omrører. Huset er i rustfrit stål og hermetisk forseglet, så det er vand-, bakterie- og støvtæt. Driftstemperaturer op til 40 °C.
  • Vedligeholdelses- og slidfrit induktionsdrev
  • Ryk-fri blanding
  • Kan nedsænkes i vand- og oliebade
  • Egnet til brug i CO₂-inkubatore
IP-beskyttelsesklasse: IP 68
Certificeret i henhold til ATEX II 2G Ex mb IIC T4 Gb
atexMIXcontrol and atexMIXcontrol cleanroom (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 2000 min⁻¹
Eksplosionssikker styreenhed i aluminium tilMore Product Information