(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98,0 GC, T

Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: D-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol, D(-)-Alaninol, (R)-2-Aminopropan-1-ol

A2002-25ML A2002-5ML
TCIAA2002-25MLEA 2270 DKK
TCIAA2002-25ML TCIAA2002-5ML
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98,0 GC, T
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molekylvægt: 75.11 g/mol
Kogepunkt: 173
Flammepunkt: 84°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064413
CAS-nummer: 35320-23-1
UN nummer: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee765b13e7f7f0727dd4492f2c32616edcca70df&vid=ee765b13e7f7f0727dd4492f2c32616edcca70df&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=2, EtOH)

Specifikationer

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR